4-sec-Butylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(sec-Butyl)aniline
B1256-25ML B1256-5ML
TCIAB1256-25MLEA 1490 DKK
TCIAB1256-25ML TCIAB1256-5ML
4-sec-Butylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-sec-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 238°C
Flammepunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00010223
CAS-nummer: 30273-11-1
EINECS: 250-108-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=114e38302c007288b58a8f8e92ae431acfc22907&vid=114e38302c007288b58a8f8e92ae431acfc22907&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %