2-Isopropylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
I0318-25ML I0318-250ML
TCIAI0318-25MLEA 140 DKK
TCIAI0318-25ML TCIAI0318-250ML
2-Isopropylanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Isopropylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Kogepunkt: 104°C
Flammepunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00007720
CAS-nummer: 643-28-7
EINECS: 211-397-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92f6a2e28d01d564dbe21c8f69b2e58e93b94861&vid=8bb72379fef1fc5fd2637f4b55fedddc8ad93230&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %