3-iodtoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Iodo-3-methylbenzene
I0216-25G I0216-500G
TCIAI0216-25GEA 296 DKK
TCIAI0216-25G TCIAI0216-500G
3-iodtoluen ≥98.0% (by GC)
3-iodtoluen
Formel: C₇H₇I
Kogepunkt: 213°C
Smeltepunkt: -27°C
Massefylde: 1,6835 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00001050
CAS-nummer: 625-95-6
EINECS: 210-918-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=827bfda778bb95e4620ba4710f402c69a674ac0c&vid=8fc6cfcae7e24f898813daa857800e56497ccfef&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %