3-(Trifluormethyl)anisol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M2243-25G M2243-5G
TCIAM2243-25GEA 985 DKK
TCIAM2243-25G TCIAM2243-5G
3-(Trifluormethyl)anisol ≥97.0% (by GC)
3-(Trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₇F₃O
Molekylvægt: 176.14 g/mol
Kogepunkt: 160°C
Smeltepunkt: -65
Massefylde: 1.2426
Flammepunkt: 48°C
MDL Number: MFCD00000385
CAS-nummer: 454-90-0
EINECS: 207-229-7
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f0973efea1bd2492f4ebb1a27560ba97872e7e1&vid=04a6d2cc4a6242f3e8e216ab384de9be1ee967d5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %