4-Nitro-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Nitrobenzotrifluoride, 1-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
N0902-25G
N0902-5G
TCIAN0902-25GEA
2720
DKK
TCIAN0902-25G
TCIAN0902-5G
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluen
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ Molekylvægt: 191.11 g/mol Kogepunkt: 82°C |
MDL Number:
MFCD00007358 CAS-nummer: 402-54-0 EINECS: 206-948-3 UN nummer: 3431 ADR: 6.1 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 40.0 to 44.0 deg-C |