α,α,α-Trifluor-3-Nitrotoluen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Nitrobenzotrifluoride
N0280-25G N0280-500G
TCIAN0280-25GEA 132 DKK
TCIAN0280-25G TCIAN0280-500G
α,α,α-Trifluor-3-Nitrotoluen ≥96.0% (by GC)
α,α,α-Trifluor-3-Nitrotoluen
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molekylvægt: 191.11 g/mol
Kogepunkt: 203°C
Smeltepunkt: -2.4
Flammepunkt: 103°C
MDL Number: MFCD00007260
CAS-nummer: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
UN nummer: 2306
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b7f8fde56c1d72539c544650d9851221632b99a&vid=7dfcefc297e4920091a3d3b2acbbb4b2aeb1ea66&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %