α,α,α,2-Tetrafluor-5-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0373-25G F0373-5G
TCIAF0373-25GEA 501 DKK
TCIAF0373-25G TCIAF0373-5G
α,α,α,2-Tetrafluor-5-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
α,α,α,2-Tetrafluor-5-nitrotoluen
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Kogepunkt: 110°C
Smeltepunkt: 22…24 °C
Massefylde: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 91°C
MDL Number: MFCD00024576
CAS-nummer: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3b33e456c0056804ddfda28c40ac7ea843f0210&vid=e9314bb06bc49777d6c2e5314df4a6d58261d6ef&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %