4-Fluor-2-nitrotoluen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0218-25G F0218-5G
TCIAF0218-25GEA 460 DKK
TCIAF0218-25G TCIAF0218-5G
4-Fluor-2-nitrotoluen ≥96.0% (by GC)
4-Fluor-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₆FNO₂
Kogepunkt: 139°C
Smeltepunkt: 27 °C
Massefylde: 1,2911 g/cm³ (0 °C)
Flammepunkt: 98°C
MDL Number: MFCD00007200
CAS-nummer: 446-10-6
EINECS: 207-161-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f01b8e6ff62e92987efd1c9d47b0fb76c31cd20b&vid=d11e715706cc322885912e502ebc8a6c2f8990ae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %