5-Fluor-2-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
F0301-25G F0301-5G
TCIAF0301-25GEA 575 DKK
TCIAF0301-25G TCIAF0301-5G
5-Fluor-2-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
5-Fluor-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₆FNO₂
Molekylvægt: 155.13 g/mol
Kogepunkt: 218
Smeltepunkt: 28
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007283
CAS-nummer: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b932157ec53a433adcf10117bb40a1aac5d767c9&vid=f2d2edeb060b9a548cd3ada10389eef7d12ec9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %