3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0324-25G F0324-250G
TCIAF0324-25GEA 132 DKK
TCIAF0324-25G TCIAF0324-250G
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen ≥95.0% (by GC)
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Kogepunkt: 208°C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 33°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007059
CAS-nummer: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96b02c80ffd46186c5320b57289d415c25eeb10&vid=d38a8b7343a38635d9a3e5a6fbdca5234195b453&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %