2-Fluor-6-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0696-25G F0696-5G
TCIAF0696-25GEA 657 DKK
TCIAF0696-25G TCIAF0696-5G
2-Fluor-6-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
2-Fluor-6-nitrotoluen
Formel: C₇H₆FNO₂
Kogepunkt: 97°C
Smeltepunkt: 7°C
Massefylde: 1,2766 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 89°C
MDL Number: MFCD00007197
CAS-nummer: 769-10-8
EINECS: 212-203-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8506344e759f00c428a744dfcc7958c023ad373&vid=d54858a40fba1f58faeeb931c9955e80ed15faa4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %