α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0550-25G I0550-5G
TCIAI0550-25GEA 1170 DKK
TCIAI0550-25G TCIAI0550-5G
α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen ≥97.0% (by GC) stabilised
α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen
Formel: C₇H₄F₃I
Kogepunkt: 185°C
Smeltepunkt: 17 °C
Massefylde: 1,851 g/cm³ (26 °C)
Flammepunkt: 68°C
MDL Number: MFCD00039398
CAS-nummer: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7102b9cfd73b7a82015b1c30ef285bc8b12a2218&vid=eb1dc4f7841e33f2b68a3454dea99f68de4d1466&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %