4-Fluorphenylacetone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Fluorophenylacetone
F0535-25G F0535-5G
TCIAF0535-25GEA 567 DKK
TCIAF0535-25G TCIAF0535-5G
4-Fluorphenylacetone ≥98.0% (by GC)
4-Fluorphenylacetone
Formel: C₉H₉FO
Kogepunkt: 130°C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 91°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000362
CAS-nummer: 459-03-0
EINECS: 207-284-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1a535d95697b133f9624a2724d4a70a6b6b41e&vid=74cccb2593da9e52f79023b9d231541da0163309&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %