4-Fluortoluen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Fluoro-4-methylbenzene
F0041-25ML
F0041-500ML
TCIAF0041-25MLEA
140
DKK
TCIAF0041-25ML
TCIAF0041-500ML
4-Fluortoluen ≥99.0% (by GC)
4-Fluortoluen
Formel:
C₇H₇F Kogepunkt: 116°C Smeltepunkt: -56°C Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 10°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000358 CAS-nummer: 352-32-9 EINECS: 206-520-6 UN nummer: 2388 ADR: 3,II Merck Index: 14,04180 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |