3-Fluortoluen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluoro-3-methylbenzene
F0040-25ML F0040-500ML
TCIAF0040-25MLEA 132 DKK
TCIAF0040-25ML TCIAF0040-500ML
3-Fluortoluen ≥99.0% (by GC)
3-Fluortoluen
Formel: C₇H₇F
Kogepunkt: 115°C
Smeltepunkt: –88 °C
Massefylde: 0,9986 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 9°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000339
CAS-nummer: 352-70-5
EINECS: 206-524-8
UN nummer: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6c2d83a89da4d88ba15339c0de3485e6d42170d&vid=98d8491353cc91829014ed2ce7df56b9e82f40e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %