α,α,α,2-Tetrafluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
F0389-25G F0389-5G
TCIAF0389-25GEA 321 DKK
TCIAF0389-25G TCIAF0389-5G
α,α,α,2-Tetrafluortoluen ≥98.0% (by GC)
α,α,α,2-Tetrafluortoluen
Formel: C₇H₄F₄
Molekylvægt: 164.1 g/mol
Kogepunkt: 116°C
Smeltepunkt: -51.15
Massefylde: 1.293
Flammepunkt: 17°C
MDL Number: MFCD00000374
CAS-nummer: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b80c03a6f34fa5f955f2c18c78e4751370fae4b&vid=54eb1380bfee5b5a41619c0c17c5eac48c29c38c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %