3-Methoxybenzylchlorid ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
M0820-25G M0820-5G
TCIAM0820-25GEA 476 DKK
TCIAM0820-25G TCIAM0820-5G
3-Methoxybenzylchlorid ≥96.0% (by GC)
3-Methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₉ClO
Kogepunkt: 125°C
Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 101°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000907
CAS-nummer: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e03ddf4a30bf2c0df7915210258fd3c0fde9d9f4&vid=8f8db918c53c87c8e8bec652a4d6880d9bbb58c2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %