3-Chlor-4-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-methyl-1-nitrobenzene
C2277-25G C2277-5G
TCIAC2277-25GEA 706 DKK
TCIAC2277-25G TCIAC2277-5G
3-Chlor-4-nitrotoluen ≥98.0% (by GC)
3-Chlor-4-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
Kogepunkt: 101°C
Smeltepunkt: 24 °C
Massefylde: 1,324 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD02683043
CAS-nummer: 38939-88-7
EINECS: 254-199-6
UN nummer: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1476b4ce9f52870c8c0ba254894527bd134f70&vid=7816835d623c8c8f45b9833a7f5391bcaf98ef5c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %