2-Chlor-5-Fluortoluen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-4-fluoro-2-methylbenzene
C1537-25G C1537-5G
TCIAC1537-25GEA 723 DKK
TCIAC1537-25G TCIAC1537-5G
2-Chlor-5-Fluortoluen ≥97.0% (by GC)
2-Chlor-5-Fluortoluen
Formel: C₇H₆ClF
Kogepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040853
CAS-nummer: 33406-96-1
EINECS: 251-508-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e238bf4cf617e745957740d7c534841a4fd4968&vid=c0a8503a30d8a29e12027b1f09baa879b769ac7a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %