4-Chlorbenzotrifluorid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
C0305-25G C0305-500G
TCIAC0305-25GEA 132 DKK
TCIAC0305-25G TCIAC0305-500G
4-Chlorbenzotrifluorid ≥98.0% (by GC)
4-Chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₄ClF₃
Molekylvægt: 180.56 g/mol
Kogepunkt: 140°C
Smeltepunkt: -36
Flammepunkt: 43°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000627
CAS-nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN nummer: 2234
ADR: 3 III
Merck Index: 14,02126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cb9a13407b9cccd5271e21abc18a7c69d14dc9&vid=652bde865f0c4b50bdcdb174757e5a9f81bf1f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %