2-Chlor-4-Fluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
C1227-25G C1227-500G
TCIAC1227-25GEA 165 DKK
TCIAC1227-25G TCIAC1227-500G
2-Chlor-4-Fluortoluen ≥98.0% (by GC)
2-Chlor-4-Fluortoluen
Formel: C₇H₆ClF
Kogepunkt: 153°C
Massefylde: 1,1972 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 50°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000572
CAS-nummer: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6180a8e1a82536ff7fa5e899dce998d537af191d&vid=305421020c19226e472d1cc3ac8bdbeb2bbfcfcf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %