2-Chlorbenzotrifluorid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0303-25G C0303-500G
TCIAC0303-25GEA 132 DKK
TCIAC0303-25G TCIAC0303-500G
2-Chlorbenzotrifluorid ≥98.0% (by GC)
2-Chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₄ClF₃
Kogepunkt: 153°C
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 59°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000561
CAS-nummer: 88-16-4
EINECS: 201-805-1
UN nummer: 2234
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca0eb81a9920301662ba783b5074f263a393e23&vid=c136d82f458ff5a9ad636140e43e49fc90edafdb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %