2-Fluorbenzylchlorid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Fluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2-fluorobenzene, α-Chloro-o-fluorotoulene
F0211-25G
F0211-5G
TCIAF0211-25GEA
230
DKK
TCIAF0211-25G
TCIAF0211-5G
2-Fluorbenzylchlorid ≥98.0% (by GC)
2-Fluorbenzylchlorid
Formel:
C₇H₆ClF Kogepunkt: 175°C Massefylde: 1,21 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 57°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000892 CAS-nummer: 345-35-7 EINECS: 206-460-0 UN nummer: 2920 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |