α,3-Dichlortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloro-3-(chloromethyl)benzene, 3-Chlorobenzyl chloride, 3-Chlorobenzylchloride
C0580-25G C0580-100G
TCIAC0580-25GEA 279 DKK
TCIAC0580-25G TCIAC0580-100G
α,3-Dichlortoluen ≥98.0% (by GC)
α,3-Dichlortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
Kogepunkt: 222°C
Smeltepunkt: 69…71 °C
Massefylde: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 98°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000905
CAS-nummer: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
UN nummer: 2235
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a40819c3cfaea548f58184f2c509d2561c3f31c&vid=afa95d369be0b6c5be32d42af06dbea483b7f01c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %