2-Chlorbenzylchlorid ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chlorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene
D0420-25G D0420-500G
TCIAD0420-25GEA 132 DKK
TCIAD0420-25G TCIAD0420-500G
2-Chlorbenzylchlorid ≥99.0% (by GC)
2-Chlorbenzylchlorid
Formel: C₇H₆Cl₂
Kogepunkt: 97°C
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 1,2902 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 117°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000893
CAS-nummer: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN nummer: 2235
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c22c5a0c238acc1be1fb97413a4def21b91d2b&vid=7f84f5cd9cf7a6e7ddd5e9474e747ed2451124c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %