2,5-Dichlortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D2157-25G D2157-5G
TCIAD2157-25GEA 517 DKK
TCIAD2157-25G TCIAD2157-5G
2,5-Dichlortoluen ≥98.0% (by GC)
2,5-Dichlortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
Kogepunkt: 199°C
Massefylde: 1,2535 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 111°C
MDL Number: MFCD00000609
CAS-nummer: 19398-61-9
EINECS: 243-032-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe1fb12475752abed76a088c80858b3b88a65903&vid=01b28aae9a03140d8227f3664aeb523c9ecf8775&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %