3,4-Dichlortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D0426-25G D0426-500G
TCIAD0426-25GEA 140 DKK
TCIAD0426-25G TCIAD0426-500G
3,4-Dichlortoluen ≥98.0% (by GC)
3,4-Dichlortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
Kogepunkt: 205°C
Massefylde: 1,2564 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 118°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000556
CAS-nummer: 95-75-0
EINECS: 202-447-9
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4cf23cac7384c4f587bbac9c6938343d7c5cb8&vid=56df018113d689934b6cc8c03bf4182ffc6bca1f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %