(1-Chlorethyl)benzen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Phenylethyl chloride
C0166-25ML C0166-500ML
TCIAC0166-25MLEA 353 DKK
TCIAC0166-25ML TCIAC0166-500ML
(1-Chlorethyl)benzen ≥97.0% (by GC)
(1-Chlorethyl)benzen
Formel: C₆H₅CHClCH₃
MDL Number: MFCD00018870
CAS-nummer: 672-65-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1824dddceabd3309f2a844e5d9d7b104a7687d7c&vid=889b140010566792a17e4bf18bdddb7f87fccd93&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %