3-Methyl-6-nitrobenzoesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
N0470-25G N0470-5G
TCIAN0470-25GEA 493 DKK
TCIAN0470-25G TCIAN0470-5G
3-Methyl-6-nitrobenzoesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Methyl-6-nitrobenzoesyre
Formel: C₈H₇NO₄
Kogepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 137…138 °C
MDL Number: MFCD00007368
CAS-nummer: 3113-72-2
EINECS: 221-481-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89064f7a63c40d678652cc7d7a231a16cdf56e2d&vid=e504b7318ff49846fb36421e37fa6d1246068544&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C