2-Methyl-6-nitrobenzoesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M1002-10G M1002-25G
TCIAM1002-10GEA 353 DKK
TCIAM1002-10G TCIAM1002-25G
2-Methyl-6-nitrobenzoesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Methyl-6-nitrobenzoesyre
Formel: C₈H₇NO₄
Kogepunkt: 353 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 151…153 °C
MDL Number: MFCD00007267
CAS-nummer: 13506-76-8
EINECS: 236-833-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57c251c816d3900ca82f302cd32a95634579a9d1&vid=3d442566f83e9620ffcedd0c80e9a9af2238601e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C