4-Methylbenzoesyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0293-25G T0293-500G
TCIAT0293-25GEA 132 DKK
TCIAT0293-25G TCIAT0293-500G
4-Methylbenzoesyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methylbenzoesyre
Formel: C₈H₈O₂
Kogepunkt: 275°C
Smeltepunkt: 179…180 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002565
CAS-nummer: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 14,09535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b99b5935b111417b1c05977cc185d583c3bcba&vid=75cdd9e289d07da445848b09ac1246fc24197ebd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 182.0 deg-C