4-tert-Butylbenzoesyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0717-25G B0717-500G
TCIAB0717-25GEA 140 DKK
TCIAB0717-25G TCIAB0717-500G
4-tert-Butylbenzoesyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
4-tert-Butylbenzoesyre
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Kogepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 165…167 °C
Massefylde: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002563
CAS-nummer: 98-73-7
EINECS: 202-696-3
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f933fb4551741b713fc3f96cf29a6064c7bd9f28&vid=7b55ec18f2e8ac2a4745e3cfb44a287045f1e71d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 166.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency