3-Methylbenzoesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0291-25G T0291-500G
TCIAT0291-25GEA 132 DKK
TCIAT0291-25G TCIAT0291-500G
3-Methylbenzoesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Methylbenzoesyre
Formel: C₈H₈O₂
Kogepunkt: 106°C
Smeltepunkt: 108…111 °C
Massefylde: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002523
CAS-nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 14,09535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ee0f20a8c6b50004404c139af5f921979179eb&vid=e5ad46b82f280496132349d1f0051f2c807e2def&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C