(4-Methoxyphenyl)acetone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M0675-100ML M0675-25ML
TCIAM0675-100MLEA 444 DKK
TCIAM0675-100ML TCIAM0675-25ML
(4-Methoxyphenyl)acetone ≥97.0% (by GC)
(4-Methoxyphenyl)acetone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Kogepunkt: 269°C
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 101°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008773
CAS-nummer: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a82b12b6d2931b175e637e0ea60cc9153596c055&vid=062056751ea6a1534953172dc87de3403095329e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %