Acetophenon ≥98.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A0061-25G A0061-500G
TCIAA0061-25GEA 140 DKK
TCIAA0061-25G TCIAA0061-500G
Acetophenon ≥98.5% (by GC)
Acetophenon
Formel: C₈H₈O
Kogepunkt: 201,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 20 °C
Massefylde: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 80°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008724
CAS-nummer: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
ADR: 9,
Merck Index: 14,00073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ae1cd68496c86406a95b5ffc18f35bd3c6ed153&vid=e2673dd23819859931f97bfc83cfe9fe0f5b38b3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %