3-Methyl-1-phenyl-2-butanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B1029-25ML B1029-5ML
TCIAB1029-25MLEA 2120 DKK
TCIAB1029-25ML TCIAB1029-5ML
3-Methyl-1-phenyl-2-butanon ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-1-phenyl-2-butanon
Formel: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
Kogepunkt: 240°C
MDL Number: MFCD00040487
CAS-nummer: 2893-05-2
EINECS: 220-765-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b23957620c924480c13566dca7c5fa590895368&vid=13d1c7db71fe291fb86c04321823fa518510eafb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %