Isovalerophenon ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isobutyl Phenyl ketone
I0296-25ML I0296-5ML
TCIAI0296-25MLEA 985 DKK
TCIAI0296-25ML TCIAI0296-5ML
Isovalerophenon ≥99.0% (by GC)
Isovalerophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
Kogepunkt: 236°C
Smeltepunkt: 2 °C
Massefylde: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 99°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026486
CAS-nummer: 582-62-7
EINECS: 209-489-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&vid=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %