1-Phenyl-2-butanon ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
P0971-25ML
P0971-5ML
TCIAP0971-25MLEA
3030
DKK
TCIAP0971-25ML
TCIAP0971-5ML
1-Phenyl-2-butanon ≥95.0% (by GC)
1-Phenyl-2-butanon
Formel:
C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃ Kogepunkt: 226°C Smeltepunkt: 5 °C Massefylde: 0,989 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 90°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00009315 CAS-nummer: 1007-32-5 EINECS: 213-752-1 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |