Butyrophenon ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Phenylbutan-1-one, Phenyl propyl ketone, 1-Phenyl-1-butanone
B0769-25ML B0769-500ML B0769-100ML
TCIAB0769-25MLEA 156 DKK
TCIAB0769-25ML TCIAB0769-500ML TCIAB0769-100ML
Butyrophenon ≥99.0% (by GC)
Butyrophenon
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Kogepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 88°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009397
CAS-nummer: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480a64492a3195f352d5b0f17d550c62fc4db434&vid=2909b9c529d4e49a9bfc9def1a1dacb2cb6000d7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %