4-Methylbenzaldehyd ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
T1073-25ML T1073-500ML
TCIAT1073-25MLEA 132 DKK
TCIAT1073-25ML TCIAT1073-500ML
4-Methylbenzaldehyd ≥95.0% (by GC)
4-Tolualdehyde
Formel: C₈H₈O
Molekylvægt: 120.15 g/mol
Kogepunkt: 204°C
Smeltepunkt: -6
Flammepunkt: 88°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006954
CAS-nummer: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=644d421436d1a67a1c6eba54ca1cc6bfbfb98f3b&vid=01579efa68bea2364ac3b4ebcaad7a8a5ef1b88c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %