4-Methylbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
T0259-25ML T0259-500ML T0259-100ML
TCIAT0259-25MLEA 206 DKK
TCIAT0259-25ML TCIAT0259-500ML TCIAT0259-100ML
4-Methylbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
4-Tolualdehyde
Formel: C₈H₈O
Molekylvægt: 120.15 g/mol
Kogepunkt: 204°C
Smeltepunkt: -6
Flammepunkt: 88°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006954
CAS-nummer: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3615c889da76777e498fec283149fcd93236263a&vid=13ce3ff8201f4845973f4192f9e0072aef0435b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %