4-Ethylbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
p-Ethylbenzaldehyde
E0325-25ML
E0325-500ML
E0325-100ML
TCIAE0325-25MLEA
206
DKK
TCIAE0325-25ML
TCIAE0325-500ML
TCIAE0325-100ML
4-Ethylbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
4-Ethylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O Kogepunkt: 221°C Massefylde: 0,97 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 92°C |
MDL Number:
MFCD00006956 CAS-nummer: 4748-78-1 EINECS: 225-268-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |