4-Butylbenzaldehyd ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1014-25ML B1014-5ML
TCIAB1014-25MLEA 2410 DKK
TCIAB1014-25ML TCIAB1014-5ML
4-Butylbenzaldehyd ≥95.0% (by GC)
4-Butylbenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O
Kogepunkt: 165°C
Smeltepunkt: 43 °C
Massefylde: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 128°C
MDL Number: MFCD00040751
CAS-nummer: 1200-14-2
EINECS: 214-851-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d4750879e266b7f5336bdd5ac6cb6c360b17784&vid=2f9a21a6ec6a914672fb89bb498730d69751431d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %