4-tert-Butylbenzaldehyd ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
B1760-25G B1760-500G B1760-100G
TCIAB1760-25GEA 362 DKK
TCIAB1760-25G TCIAB1760-500G TCIAB1760-100G
4-tert-Butylbenzaldehyd ≥95.0% (by GC)
4-tert-Butylbenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₄O
Molekylvægt: 162.23 g/mol
Kogepunkt: 246°C
Flammepunkt: 101°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035742
CAS-nummer: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=657d4f2b5e6e3aa827f1647d5a1a7446e26bc534&vid=77d5d7033244b397ba2027891ac809beb9dd769d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %