2-Methylbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
T0566-25G T0566-500G T0566-100G
TCIAT0566-25GEA 279 DKK
TCIAT0566-25G TCIAT0566-500G TCIAT0566-100G
2-Methylbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
2-Tolualdehyde
Formel: C₈H₈O
Molekylvægt: 120.15 g/mol
Kogepunkt: 200°C
Smeltepunkt: -35
Flammepunkt: 67°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003338
CAS-nummer: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 14,09527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8e4a9e7605c01ea16f1cf58a9735b1a02d36be&vid=d926b7449fda11f0ace6349d6cccc6440f8b1fdc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %