3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
A1914-25G A1914-5G
TCIAA1914-25GEA 936 DKK
TCIAA1914-25G TCIAA1914-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin ≥98.0% (by GC)
3-Brom-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molekylvægt: 240.02 g/mol
Flammepunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00236205
CAS-nummer: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b30d8bc2a2788e79169d5a16f7bc150ef5196930&vid=9adbe49dfb87450bcdfb1c2246692ff5349ec0c9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %