2-Brom-4-(trifluormethyl)anilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Amino-3-bromobenzotrifluoride, 4-Amino-3-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine
A1578-1G
A1578-5G
TCIAA1578-1GEA
181
DKK
TCIAA1578-1G
TCIAA1578-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)anilin ≥98.0% (by GC)
2-Brom-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃N Kogepunkt: 109 - 110 °C (10 -rr) Smeltepunkt: 26…28 °C Massefylde: 1,7 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00042150 CAS-nummer: 57946-63-1 EINECS: 261-035-7 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 32.0 to 36.0 deg-C |