2-Brom-5-Fluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
B1303-25G B1303-5G
TCIAB1303-25GEA 321 DKK
TCIAB1303-25G TCIAB1303-5G
2-Brom-5-Fluortoluen ≥98.0% (by GC)
2-Brom-5-Fluortoluen
Formel: C₇H₆BrF
Kogepunkt: 177°C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 45°C
MDL Number: MFCD00017921
CAS-nummer: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3735fd91d6a41fe6f3bf2d3dc0545f1bf9e803b&vid=007b914c685894ebab66184cbf1fa70802791044&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %