2-Brom-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride
B0663-25G
B0663-250G
TCIAB0663-25GEA
181
DKK
TCIAB0663-25G
TCIAB0663-250G
2-Brom-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
2-Brom-α,α,α-trifluortoluen
Formel:
C₇H₄BrF₃ Kogepunkt: 171°C Massefylde: 1,651 g/cm³ (30 °C) Flammepunkt: 51°C |
MDL Number:
MFCD00000373 CAS-nummer: 392-83-6 EINECS: 206-879-9 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |