α-Brom-3,4-difluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,4-Difluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
D2627-25G D2627-5G
TCIAD2627-25GEA 1740 DKK
TCIAD2627-25G TCIAD2627-5G
α-Brom-3,4-difluortoluen ≥98.0% (by GC)
α-Brom-3,4-difluortoluen
Formel: C₇H₅BrF₂
Molekylvægt: 207.02 g/mol
Kogepunkt: 61°C
Flammepunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00009889
CAS-nummer: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN nummer: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc94afbb765c9a491ad79b0062254338d77305b5&vid=6680b407a23e6c25f6329b8683ebb2b0679ccfab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %